Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometer, 950 - 1000 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Catalogus # AMARH827144
Leverancier:   Amarell
Hydrometers
Catalogus # AMARH827144
Leverancier:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 950 - 1000 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Price
61,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Specificaties
  • Omschrijving:
    Hydrometer
  • Lengte:
    330 mm
  • Seq:
    08
  • Indeling:
    0,5 kg/m³
  • Meetbereik:
    950 - 1000 Kg/m³
  • Cat. No.:
    AMARH827144