Hydrometers
Hydrometer, 850 - 900 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Catalogus # AMARH827140
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Specificaties
- Omschrijving:Hydrometer
- Lengte:330 mm
- Seq:06
- Indeling:0,5 kg/m³
- Meetbereik:850 - 900 Kg/m³
- Cat. No.:AMARH827140
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.