Cooling boxes, True North®
Pan, 9 l, rood, 521×292×163 mm
HEATHS28729R
: HEATHROW
Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling temperature sensitive samples.
- Precise pour spout and generous handles
- Taper design for easy stacking and insulation properties for ultra cold
- Close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
- Lid and bottom of the bucket/pan are keyed to fit together
These boxes are ideal for ice, ice-salt slurries, and more. For low temperature use to −80 °C.
- Capaciteit:9 l
- Kleur:rood
- Omschrijving:Pan
- Afmetingen:521×292×163 mm
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.