Cooling boxes, True North®
Pan, 1 l, groen, 267×195×114 mm
Catalogus # HEATHS28721G
Leverancier: HEATHROW
Ga naar:
Product Details & Documents
Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling temperature sensitive samples.
- Precise pour spout and generous handles
- Taper design for easy stacking and insulation properties for ultra cold
- Close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
- Lid and bottom of the bucket/pan are keyed to fit together
These boxes are ideal for ice, ice-salt slurries, and more. For low temperature use to −80 °C.
Specificaties
- Capaciteit:1 l
- Kleur:groen
- Omschrijving:Pan
- Afmetingen:267×195×114 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.