Monsternamecontainer voor feces
60 ml, Niet steriel, 41 mm, 55 mm
Catalogus # 216-0852
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, transparant.
- Met PP-spatel geïntegreerd in de dop
Specificaties
- Ø:41 mm
- Steriliteit:Niet steriel
- Capaciteit:60 ml
- Hoogte:55 mm
- Seq:02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.