Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsternamecontainer voor feces
60 ml, Niet steriel, 41 mm, 55 mm
Catalogus # 216-0852
Leverancier:   KARTELL
Monsternamecontainer voor feces
Catalogus # 216-0852
Leverancier:  KARTELL
Monsternamecontainer voor feces
Monsternamecontainer voor feces
60 ml, Niet steriel, 41 mm, 55 mm
Price
228,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 360 ST
Product Details & Documents
PS, transparant.
  • Met PP-spatel geïntegreerd in de dop
Specificaties
  • Ø:
    41 mm
  • Steriliteit:
    Niet steriel
  • Capaciteit:
    60 ml
  • Hoogte:
    55 mm
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.