Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzonase®
100,000 U/vial, Plastic bottle, 1
Catalogus # 1.01654.0001
Benzonase®
Catalogus # 1.01654.0001
CAS-nummer:  
Benzonase®
100,000 U/vial, Plastic bottle, 1
CAS-nummer:  
Price
1 140,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Benzonase® is een nuclease met een hoge activiteit, dat DNA en RNA afbreekt tot korte oligonucleotiden. Het wordt gebruikt voor de eliminatie van interfererend DNA/RNA, bijvoorbeeld bij de isolatie van eiwitten of voorafgaand aan elektroforese of chromatografie.
 : Aluminium tube containing 500000 Units and Plastic bottle containing 100000 units.
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1
  • Info VPE:
    100,000 U/vial
  • Cat. No.:
    1.01654.0001
  • Enzym naam:
    Benzonase®
Specificaties