Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzonase®
Benzonase®
500,000 U/vial, Aluminium tube, 1
Catalog # 1.01656.0001
Benzonase®
Catalog # 1.01656.0001
CAS Number:  
Benzonase®
500,000 U/vial, Aluminium tube, 1
CAS Number:  
Price
3 620,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Benzonase® is een nuclease met een hoge activiteit, dat DNA en RNA afbreekt tot korte oligonucleotiden. Het wordt gebruikt voor de eliminatie van interfererend DNA/RNA, bijvoorbeeld bij de isolatie van eiwitten of voorafgaand aan elektroforese of chromatografie.
Delivery information: Aluminium tube containing 500000 Units and Plastic bottle containing 100000 units.
Specifications
Specifications
  • Verpakking:
    Aluminium tube
  • VPE:
    1
  • Info VPE:
    500,000 U/vial
  • Cat. No.:
    1.01656.0001
  • Enzym naam:
    Benzonase®
Specifications