Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately), wit, 0,6 L, 190 mm, 102 mm
Catalogus # RIXI7-1001-006
Buckets, Round, PP
Catalogus # RIXI7-1001-006
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately), wit, 0,6 L, 190 mm, 102 mm
Price
561,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 435 ST
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Specificaties
  • Capaciteit:
    0,6 L
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)
  • Hoogte:
    102 mm
  • Seq:
    01
  • Ø:
    190 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel met hendel voor emmer 2,5 L, PP, waterbestendig
    Deksel met hendel voor emmer 2,5 L, PP, waterbestendig
    RIXI8-7100-025
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel met hendel, voor emmer 5 L, PP, waterbestendig
    Deksel met hendel, voor emmer 5 L, PP, waterbestendig
    RIXI8-7100-050
    Emmers van 5 l
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hefboomdeksel voor 10 L emmer, PP, waterdicht
    Hefboomdeksel voor 10 L emmer, PP, waterdicht
    RIXI8-7100-100
    Emmers van 10 l
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 48 ST - 72,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid for 15 l bucket, oval, PP
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    RIXI8-7200-180
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 36 ST - 86,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-018
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 180 ST - 184,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-010
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST - 11,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-006
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 435 ST - 186,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-210
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 15 ST - 44,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-300
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 45,40 €