Orders LinkContactUsLinkComponent
[EN]MULTITRON 2XØ50MM STACK.DEVICE 3X B 1 * 1 ST
[EN]MULTITRON 2XØ50MM STACK.DEVICE 3X B 1 * 1 ST
Catalogus # INFO63201
Leverancier:   INFORS
[EN]MULTITRON 2XØ50MM STACK.DEVICE 3X B 1 * 1 ST
Catalogus # INFO63201
Leverancier:  INFORS
[EN]MULTITRON 2XØ50MM STACK.DEVICE 3X B 1 * 1 ST
Price
Informeer naar de prijs