Afdekglaasjes
High precision cover glasses, 18×18 mm, #1,5, Borosilicaatglas
Catalogus # 630-2185
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicaatglas D 263™ M, hydrolytische klasse 1.
- Kleurloos, geschikt voor fluorescentiemicroscopie
- Dekglaasjes met hoge precisie en dikte van 170 μm
- Sterk aanbevolen voor objectieven met hoog numeriek diafragma en hoge resolutie
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Aantal:#1,5
- Omschrijving:High precision cover glasses
- l×b:18×18 mm
- Materiaal:Borosilicaatglas
- Seq:01