Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnel, globe shaped
Separating funnel, globe shaped
250 ml, 29/32 NS
Catalogus # KAVA632426351250
Leverancier:   Kavalier
Separating funnel, globe shaped
Catalogus # KAVA632426351250
Leverancier:  Kavalier
Separating funnel, globe shaped
Separating funnel, globe shaped
250 ml, 29/32 NS
Price
314,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Suitable for separation of particular phases of the mixture. With standard ground joint stopper.
Specificaties
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    250 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.