Erlenmeyer flasks with screw caps
2000 ml, 280 mm, 166 mm, GL 45
Catalogus # WITG5.507.007
Leverancier: witeg Labortechnik
Ga naar:
Product Details & Documents
Erlenmeyer flasks, made of borosilicate glass, with screw-thread, graduated can be used for the storage of culture media and mixing.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Specificaties
- Ø uitw.:166 mm
- Schroefdraad:GL 45
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:280 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.