Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®, 22, 88 mm, 0,70 mm, zwart
Catalogus # BRAU4507908
Leverancier: B. Braun
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Kleurcode:zwart
- Ø:0,70 mm
- Meter:22
- Omschrijving:Needles, Spinocan®
- Lengte:88 mm
- Seq:008