Watch glasses
Watch glass, glass, with hole in center, 200 mm
Catalogus # HECH92001200020
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
- Good chemical restistance
- Available with or without hole
Certificeringen: DIN 12 341
Specificaties
- Ø:200 mm
- Omschrijving:Watch glass, glass, with hole in center
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.