Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, blauw
BRDY804454
: Brady
Documents
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 110 mm
- Lengte:70 m
- Seq:12
- Voor:BBP™11