Schroefdoppen, Nalgene®
Replacement closure, 120 mm, wit, PP
Catalogus # NALG712155-1200
Ga naar:
Discontinued
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specificaties
- Sluiting diam:120 mm
- Kleur:wit
- Omschrijving:Replacement closure
- Materiaal:PP
- Seq:42