Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipetcontroller, S1
Pipetcontroller, S1
Pipetcontroller S1, 1 - 100 ml, blauw
Catalogus # 612-3985
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Pipetcontroller, S1
Catalogus # 612-3985
Pipetcontroller, S1
Pipetcontroller, S1
Pipetcontroller S1, 1 - 100 ml, blauw
Price
434,00 €
Uitverkoop
Geldig tot 30/06/2026
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
S1-pipetcontroller combineert pipetteercomfort met hoge prestaties. Voor glazen en kunststof serologische pipetten van 1 tot 100 ml.
  • Lichtgewicht ergonomisch ontwerp; groot verlicht LCD-scherm
  • 8 verschillende snelheden voor zowel opzuigen als doseren, voor optimale controle over pipetteren
  • Aanpasbaar ID-gebied, vijf kleuropties voor eenvoudige herkenning van eigendom en/of taaktoewijzingen
  • Autoclaveerbare siliconenadapter
  • Robuuste lithium-ionbatterij met snel opladen (3 uur) en 15 uur continue werking
Filter Type: 0,45 UOM standard (Mfr part numbers 4580560 and 9057)
Electrical Requirements: 100 to 240 V, 50/60Hz
Amperage: 0,2 A
 : Geleverd met lithium-ionbatterij, universele voeding, houder voor wandmontage en statief voor tafelmontage.
 : Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Kleurcode:
    blauw
  • Capaciteit:
    1 - 100 ml
  • Omschrijving:
    Pipetcontroller S1
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    612-3985
  • Type accu's:
    Lithium-Ion
  • Model:
    S1
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ondersteuning pipetvuller, 1 ml
    Ondersteuning pipetvuller, 1 ml
    612-4851
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 51,68 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vleugelstatief enkele pipetvuller
    Vleugelstatief enkele pipetvuller
    612-4850
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 41,14 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Statief voor tafelmontage enkele pipetvuller
    Statief voor tafelmontage enkele pipetvuller
    612-4848
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 90,87 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Statief voor wandmontage enkele pipetvuller
    Statief voor wandmontage enkele pipetvuller
    612-4847
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 52,46 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hydrofobe filters, 0,45 µm, steriel, 25/doos
    Hydrofobe filters, 0,45 µm, steriel, 25/doos
    612-4844
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST - 319,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone pipette gripper, 4/case
    Silicone pipette gripper, 4/case
    LABS9065-11
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 ST - 138,64 €