Inlaat liners
Liner, ultra inert deactivation, split, straight, glass wool, 4 mm
Catalogus # HEWL5190-3168
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
- Consistent high level of inertness
Specificaties
- Ø inw.:4 mm
- Omschrijving:Liner, ultra inert deactivation, split, straight, glass wool
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.