Pipette tips
Type Gilson, 200 - 1000 µl, transparant, Bulk, 500 per zak
Catalogus # LPIT152146
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Verpakt:Bulk, 500 per zak
- Volume:200 - 1000 µl
- Tip stijl:Type Gilson
- Tip kleur:transparant
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.