Orders LinkContactUsLinkComponent
Aerosolfilterhouders
Aerosolfilterhouders
Clean room filter holder, Roestvrij staal, 47 mm, 69 mm
Catalogus # MILFXX5004740
Leverancier:   Merck
Aerosolfilterhouders
Catalogus # MILFXX5004740
Leverancier:  Merck
Aerosolfilterhouders
Aerosolfilterhouders
Clean room filter holder, Roestvrij staal, 47 mm, 69 mm
Price
1 320,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vacuümfilter lucht of andere gassen uit open atmosferen of gesloten systemen voor analyse van deeltjesverontreiniging.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Specificaties
  • Ø uitw.:
    69 mm
  • Voor Ø:
    47 mm
  • Omschrijving:
    Clean room filter holder
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MILFXX5004740
  • Type:
    Aerosol
  • Filtratieoppervlak:
    9,6 cm²
  • Afmetingen:
    Length: 102 mm, Ø: 69 mm
  • In-/uitlaataansluiting verbindingen:
    Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Aerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steel
    Aerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steel
    MILFXX6200004
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 210,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Flow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterile
    Flow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterile
    MILFXX5000020
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 145,00 €