Tafelmodel concentrator, Concentrator Plus™
Product Details & Documents
Deze ergonomische, intuïtieve concentrator levert een snelle, efficiënte en rustige vacuüm concentratie van DNA/RNA, nucleotiden, proteïnen en andere vloeistoffen of natte monsters. Het gecoate deksel biedt een superieure chemische bestendigheid tegen agressieve zuren en organische solventen (bijvoorbeeld TFA, DMSO).
- De chemisch bestendige, onderhoudsvrije PTFE membraanpomp maakt het vervangen van olie in de pomp overbodig
- Zeer stille werking (<50 dB(A)), klein oppervlak
- Simpele bediening dankzij het intuïtief bedieningspaneel
- Onderhoudsvrije inductie-aandrijving en een chemisch bestendige roestvrijstalen kamer voor een probleemloze werking
- Keuze tussen 3 werkingsmodi (vacuüm concentrator, centrifuge en exsiccator) voor talrijke toepassingen
- Keuze tussen 4 verwarmingsniveaus (kamertemperatuur, 30, 45, 60 °C) voor een veilige en efficiënte concentratie van verschillende monsters
- Keuze tussen 3 toepassingsmodi (waterig, alcohol of hoge dampdruk) voor overeenstemming met het monstersolvent - verlaging van de verwerkingstijd tot 20 %
- Optie om de remfunctie uit te schakelen voor gebruik met delicate monsters
- Kan aangesloten worden met de meeste commercieel beschikbare koelvallen voor gebruik met dampen
Geleverd in 3 systeemconfiguraties: Basissysteem, volledig systeem met pomp en volledig systeem met vacuümpoort.
Basissysteem: Concentrator voor aansluiting met een bestaande vacuümpomp of interne vacuümleiding. Stroom naar de externe vacuümpompen kan eenvoudig aangesloten en automatisch geregeld worden met het stopcontact aan de achterkant van de concentrator.
Volledig systeem met pomp: Concentrator met een geïntegreerde solventbestendige, onderhouds- en olievrije PTFE-pomp en condensvanger.
Volledig systeem met vacuümpoort: Voor extra capaciteit en flexibiliteit. De gebruikers kunnen hierdoor de geïntegreerde vacuümpomp afzonderlijk gebruiken, zonder deze los te koppelen van het systeem. Sluit de poort simpelweg aan op het externe apparaat dat een vacuüm nodig heeft (bijvoorbeeld een gel-droger).
Een breed gamma van vaste hoek rotoren en de microplaatrotor zijn beschikbaar zodat de concentrator plus geschikt is voor verschillende soorten buisjes, platen en toepassingen in het laboratorium. Om een uitzonderlijke capaciteit te bereiken is er een tussenstuk beschikbaar waardoor enkele vaste hoek rotoren gestapeld kunnen worden en de capaciteit tot 144 monsters verhoogd wordt.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Concentrator plus, volledig systeem met geïntegreerde vacuüm membraanpomp en verbinding voor externe apparaten (bijvoorbeeld een gel-droger), zonder rotor, UK-stekker
- Seq:08
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Temperatuur:Room temperature, 30, 45, 60 °C
- b×d×h:330×580×290 mm
- Max. inhoud:48×1,5/2,0 ml, 72×0,5 ml, 70×1,5/2,0 ml
- Stroomverbruik:350 W
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Gewicht:31 kg
- Geluidsniveau:<50 dB(A)
- Cat. No.:EPPE5305000.762
- Tijdschakelaar:1 - 99 min + continue werking
- Max. toerental:1400 min⁻¹
- Max. vacuüm:20 mbar
- Model:Volledig systeem
- Max. opgenomen vermogen:350 W
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Rotor spacer, required for stacking rotor F-45-72-8 and F-45-48-11Rotor spacer, required for stacking rotor F-45-72-8 and F-45-48-11700-1384Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 32,90 €