Orders LinkContactUsLinkComponent
Blue Dextran loading dye
Blue Dextran loading dye
10 mL
Catalogus # 786-574
Leverancier:   G-Biosciences
Blue Dextran loading dye
Catalogus # 786-574
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  87915-38-6
Blue Dextran loading dye
Blue Dextran loading dye
10 mL
CAS-nummer:  87915-38-6
Price
170,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 mL
Product Details & Documents
A proprietary mixture of Formaldehyde, EDTA and Blue Dextran that is designed for use in loading DNA samples onto denaturing polyacrylamide gels.
Commonly used in loading DNA samples onto denaturing polyacrylamide gels.
Synoniemen:  Dextran, blue
  • CAS-nummer:87915-38-6
  • Formule:(C₂₉H₂₁N₇O₁₂S₃·3Na)n
  • MDL-nummer:MFCD00130661
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.