Filter vials, SINGLE StEP™
PVDF, 0,45 µm, geel
Catalogus # 548-1414
Leverancier: THOMSON INSTRUMENT
Ga naar:
Product Details & Documents
Eenvoudige vervangers voor HPLC flesjes, HPLC dopsels, spuiten, naalden en spuitfilters. Filter vials minimaliseren het aantal stappen en ook het verlies van het product. Ze beschermen HPLC, GC, GC-MS en LC-MS systemen tegen verontreinigingen en deeltjes.
- Compatible met zowel UHPLC als standaard HPLC autosamplers
- Kleurgecodeerde pre-slit dopsels voor een gemakkelijke identificatie van memvranen en de porositeit
- Een kleine dood volume-eenheid bevat robuuste PP inserts met 450 ul laadvermogen
Specificaties
- Membraan:PVDF
- Poriëngrootte:0,45 µm
- Kleur:geel
- Seq:14