Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Xyleen, extra pure

Xyleen, extra pure

Glass bottle, 1 L
Catalogus # KRAF07048.3700
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   Bernd Kraft
Xyleen, extra pure
Catalogus # KRAF07048.3700
Leverancier:  Bernd Kraft
CAS-nummer:  1330-20-7
Xyleen, extra pure
Xyleen, extra pure

Glass bottle, 1 L

CAS-nummer:  1330-20-7
Price
47,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dimethylbenzene
  • CAS-nummer:1330-20-7
  • Formule:C₆H₄(CH₃)₂
  • MDL-nummer:MFCD00077264
  • Molecular Weight:106.17 g/mol
  • Merck index:13,10136
  • Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–34 °C
  • Dichtheid:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:25 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-535-7
  • UN:1307
  • ADR:3,III
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.