Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution pH 10
Buffer solution pH 10
Buffer solution, 10, Ammoniak, 5 L
Catalogus # KRAF03596.5020
Leverancier:   Bernd Kraft
Buffer solution pH 10
Catalogus # KRAF03596.5020
Leverancier:  Bernd Kraft
CAS-nummer:  
Buffer solution pH 10
Buffer solution, 10, Ammoniak, 5 L
CAS-nummer:  
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
This solution is a combination of 53,5 g NH₄Cl, 350 ml NH₃ solution 25% and Cu-EDTA/l used for complexometric determination of zinc.
Specificaties
Specificaties
  • pH buffer soort:
    Ammoniak
  • VPE:
    5 L
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-waarde:
    10
Specificaties