Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution, 1,09 (25 °C), 10 L
Catalogus # KRAF03853.6000
Leverancier:   Bernd Kraft
Buffer solution pH 1,09
Catalogus # KRAF03853.6000
Leverancier:  Bernd Kraft
CAS-nummer:  
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution, 1,09 (25 °C), 10 L
CAS-nummer:  
Price
294,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 L
Product Details & Documents
  • Stabilized
 : According to DIN 19267.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10 L
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-waarde:
    1,09 (25 °C)
Specificaties