Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 2% in aqueous solution, extra pure

Natriumhydroxide 2% in aqueous solution, extra pure

Plastic bottle, 1 L
Catalogus # KRAF05085.3000
Corrosief
Leverancier:   Bernd Kraft
Natriumhydroxide 2% in aqueous solution, extra pure
Catalogus # KRAF05085.3000
Leverancier:  Bernd Kraft
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide 2% in aqueous solution, extra pure

Plastic bottle, 1 L

CAS-nummer:  1310-73-2
Price
27,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L

Specificaties

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.