Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 4% in aqueous solution, Technical Grade
Natriumhydroxide 4% in aqueous solution, Technical Grade
Plastic bottle, 5 L
Catalogus # KRAF11431.5020
Corrosief
Leverancier:   Bernd Kraft
Natriumhydroxide 4% in aqueous solution, Technical Grade
Catalogus # KRAF11431.5020
Leverancier:  Bernd Kraft
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide 4% in aqueous solution, Technical Grade
Plastic bottle, 5 L
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
61,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    5 L