Methyl red
Plastic bottle for solids, 25 g
Catalogus # KRAF17776.0802
Leverancier: Bernd Kraft
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- CAS-nummer:493-52-7
- Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
- MDL-nummer:MFCD00002425
- Molecular Weight:269.3 g/mol
- Merck index:12,06199
- Smelten Pt:178…182 °C
- Dichtheid:1,31 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:207-776-1
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:25 g