Diallylamine
15 kg
: Merck
- :124-02-7
- :C₆H₁₁N
- :MFCD00008642
- :97.16 g/mol
- :Kamertemperatuur
- :3 (6.1, 8),II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- :204-671-2
- :2359
Documents
msds_803521
SDS
- Solubility:86 g/l (20 °C)
- Melting Point:-88 °C
- Molar Mass:97.15 g/mol
- Boiling Point:111 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:24.2 hPa (20 °C)
- Flash Point:11 °C
- Refractive Index:1.4405 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:0.93 - 14.2 %(V)
- Density:0.79 g/cm3 (20 °C)
- pH:11.5 (9.7 g/l, H2O)
- Ignition Point:273 °C
- VPE:15 kg