ClipTip™ Pipette Tips
Product Details & Documents
ClipTip-pipettips bieden veiligheid met een unieke en innovatieve koppeltechnologie, waardoor met slechts een minimale druk om de tip te bevestigen en af te werpen, een volledige afdichting van elk kanaal wordt gegarandeerd.
- Pipettips met 'clips' die tips op de plaats vergrendelen en een volledige afdichting vormen
- Elke ClipTip-pipettip maakt gebruik van lage-retentietechnologie voor een maximale monsterterugwinning
- Gecertificeerd vrij van RNase, DNase-, DNA-, ATP- en endotoxineverontreiniging
- Op elke tip-insert is batch- en volume-informatie afgedrukt; met behulp van de handige kleurcodering kan gemakkelijk de juiste dop van de F1-ClipTip™ en E1-ClipTip™-pipetzuigers bij de bijpassende insert van het rek met ClipTip™-pipettips worden gekozen
- Milieuvriendelijk navulsysteem bestaande uit gerecycleerde onderdelen en 30% minder kunststof
Achieve newfound confidence knowing that once attached, your tips are locked firmly in place, and will not loosen or fall off regardless of application pressure.
ClipTip™ pipette tips feature 'clips' that lock tips in place and form a complete seal, Each time ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen regardless of application pressure, ClipTip™ pipette tips are clipped securely on the F1-ClipTip™ and E1-ClipTip™ pipettes with a light touch eliminating the frustration of banging tips on your pipette, Low retention technology minimizes liquid retention, and enable maximium sample recovery.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerAppNote_KFDuoPrime_E1CT Eq_012016 AT-Smart Note E1-ClipTip Adjustable Tip Spacing_RevA AT-Thermo_Scientific_ClipTip_Technology_Transform Daily Pipetting-AppNote1 E1-ClipTip Tip Attachment and Ejection Forces Smart Note Thermo Scientific E1-ClipTip Gel Loading for PCR
Application Notes
BRHPCLIPEUVWR0916_V2
Product documentatie
Specificaties
- Kleurcode:geel
- Verpakt:10 navulbare inserts, elk 96 stuks
- Steriel:+
- Volume:10 - 200 µl
- Lengte:56 mm
- Seq:24
- Tip stijl:Low Retention
- Voor gebruik met:E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
- Cat. No.:613-2216
- Milieu certificering:ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.