Orders LinkContactUsLinkComponent
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
178 mm, 100 MHz
Catalogus # SCERSP897193-7100
Leverancier:   DWK Life Sciences
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
Catalogus # SCERSP897193-7100
Leverancier:  DWK Life Sciences
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
178 mm, 100 MHz
Price
412,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
External diameter: 5 mm
Wall thickness: 0,381 mm
Levering: Including PE cap which are not attached.
Specificaties
  • Frequentie:
    100 MHz
  • Lengte:
    178 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • NMR pipette, with extended tip (229 mm)
    NMR pipette, with extended tip (229 mm)
    SCERSP897085-0009
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 173,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.