Embedding cassettes
Embedding cassettes, oranje
Catalogus # MARI5253109
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Plastic (POM).
- Resistant against the solvents usually used in laboratories
- Different colours offer the possibility of colour coding (for example for different users, priorities)
- One 45° inclined and two vertical marking areas
- Roughness of the marking areas optimized to allow labelling by different systems
Specificaties
- Kleur:oranje
- Omschrijving:Embedding cassettes
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.