Containers with pressure cap
45 ml, 34 mm, 60 mm, wit, non sterile, PS
Catalogus # LPIT104017
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Container made of PS, clear, with PE snap cap.
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Easy to clean
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:34 mm
- Uitvoering:non sterile
- Capaciteit:45 ml
- Hoogte:60 mm
- Materiaal:PS
- Seq:02
- Kleur dop:wit