Bottle brushes, with head bundle
Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material, Paardenhaar, 140 mm, 80 mm, Verzinkt staal, 550 mm
Catalogus # REIT63800202
Leverancier: REITENSPIESS BUERSTEN
Ga naar:
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Paardenhaar
- Ø borstelkop:80 mm
- Handle material:Verzinkt staal
- Omschrijving:Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material
- Seq:06
- Totale lengte:550 mm
- Lengte borstelkop:140 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.