Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, glass, cone/screwthread
Adapters, glass, cone/screwthread
14/23 NS, GL 18, 7,5 - 9,0 mm
Catalogus # LENZ01301814
Leverancier:   Lenz Laborglas
Adapters, glass, cone/screwthread
Catalogus # LENZ01301814
Leverancier:  Lenz Laborglas
Adapters, glass, cone/screwthread
Adapters, glass, cone/screwthread
14/23 NS, GL 18, 7,5 - 9,0 mm
Price
21,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread adapters, with screw-cap with aperture and silicone sealing ring with PTFE washers.
Documents
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    14/23 NS
  • Schroefdraad:
    GL 18
  • Buis Ø uitw.:
    7,5 - 9,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.