Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Cartridge, C18, 40 - 60 µm, 1 ml, 25 mg
HYPE60108-376
These columns feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately polar compounds.
- Hydrophobic reversed phase
- Retains most organic analytes from aqueous matrices
- Kolomtype:Cartridge
- Partikelgrootte:40 - 60 µm
- Capaciteit:1 ml
- Seq:01
- Bedgewicht:25 mg
- Fase:C18
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.