Heating Cables, Moisture-Proof
Heating cable Ø 2,5 - 3,5 mm, 350 W, 14 m
Catalogus # HORS020812
Leverancier: HORST
Ga naar:
Product Details & Documents
Moisture-proof heating cable with small diameter.
- Thin and very flexible
- Electrically insulated with PTFE
- Bending radius of 10 mm
It is covered with a metallic protective braid, which is connected to the protective earth conductor. 1,5 m PTFE connection cable.
Nominal voltage of 230 V and temperature of 250 °C, with copper, nickel plated jacket.
Specificaties
- Omschrijving:Heating cable Ø 2,5 - 3,5 mm, 350 W
- Lengte:14 m
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.