Heating tapes, HST
Heating tape HST with 10 m length, 480 W output
Catalogus # HORS025207
Leverancier: HORST
Ga naar:
Product Details & Documents
These slim heating tapes consist of two PTFE insulated heating conductors with earthed protection braid which have a common coating made of metal cloth.
Specificaties
- Omschrijving:Heating tape HST with 10 m length, 480 W output
- Seq:07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.