Orders LinkContactUsLinkComponent
Plakker
EASYseal adhesive film, non sterile, 80×140 mm, Transparent, -
Catalogus # GREI676001BE
Plakker
Catalogus # GREI676001BE
Leverancier:  
Plakker
Plakker
EASYseal adhesive film, non sterile, 80×140 mm, Transparent, -
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
Afdekfolie voor microplaten 120x80mm EASYseal 1 * 200 ST Catalogus #GREI676004_200
Product GREI676004_200 is vergelijkbaar met GREI676001BE maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
Product Details & Documents
These adhesive seals offer an alternative to heat seals or sealing mats. EASYseal™ is a transparent adhesive film designed to cover microplates to protect samples from evaporation and contamination. It is suitable for routine laboratory use, including ELISA applications. BREATHseal™ is a gas permeable, pierceable membrane coated with an acrylic adhesive. It is ideal for bacterial, yeast and cell culture applications, assuring the protection of cell contents from contamination whilst maintaining oxygenation.
  • Free from RNase, DNase and human DNA
  • Non pyrogenic
Specificaties
  • Optische eigenschap:
    Transparent
  • Steriel:
    -
  • Omschrijving:
    EASYseal adhesive film, non sterile, 80×140 mm
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.