Vials, CrossLab
Vials, with glass insert, 0,25 ml, 12×32 mm, Neen, Screw
Catalogus # HEWL8010-0162
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
These wide opening translucent vials are made from virgin PP and can be used with crimp or snap caps.
Certificeringen: Meets the requirements of 21 CFR 177.1520
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Ø×h:12×32 mm
- Capaciteit:0,25 ml
- Omschrijving:Vials, with glass insert
- Soort dop:Screw
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.