Pasteurpipetten
—, 150 mm, - ml, +, Individually wrapped
Catalog # KART329
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik, steriel of niet-steriel.
- PE-pipetten voor eenmalig gebruik, met ballon en schaalverdeling
- Het dunne uiteinde garandeert een nauwkeurige monsteroverdracht
- Niet-steriele pipetten zijn verkrijgbaar in multiverpakking; steriele pipetten zijn individueel verpakt
Caution: *Capillair
Specifications
- Verpakt:Individually wrapped
- Steriel:+
- Capaciteit:—
- Lengte:150 mm
- Seq:1
- Schaalverdeling:- ml