Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Mediumflessen met dop
VWR®, Mediumflessen met dop
500 ml
Catalogus # 391-0284
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Mediumflessen met dop
Catalogus # 391-0284
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Mediumflessen met dop
VWR®, Mediumflessen met dop
500 ml
Price
249,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 24 ST
Product Details & Documents
PS, PC of PETG, met PP-schroefdop, steriel.
  • Sloped design improves bottle stability when placed on a work surface
  • Narrow bottle shoulder, combined with moulded finger grips, improves the ability to securely grip the bottle with gloved hands
  • Easy Grasp bottle cap facilitates uncapping, tightening and bottle stacking, as well as providing a convenient gripping surface while transporting
  • Polystyrene (PS) bottles are supplied with a white cap
  • Polycarbonate (PC) bottles are supplied with a blue cap
  • PETG bottles are supplied with a green cap
VWR® Collection-mediaflessen voor eenmalig gebruik, rond, Easy Grasp. Ontworpen voor de opslag van steriele oplossingen zoals weefselcultuurmedia, serum en buffers. Deze flessen zijn beschikbaar in drie laag-extraheerbare kunststoffen: polycarbonaat dat bestand is tegen maximaal drie autoclaafcycli en met goede alcoholbestendigheid, polystyreen voor gebruik bij waterige celcultuuroplossingen voor algemene doeleinden, en PETG voor de meeste algemene opslagdoeleinden voor laboratoriumoplossingen.
Vervaardigd met klasse VI-materialen in een ISO 13485-faciliteit.
Specificaties
  • Capaciteit:
    500 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.