Cell counter vials
Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems, 25,00 ml, PS, helder, Ja, 50 vials/tray, 20 trays
Catalogus # RATI5515010
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Cell counter vials made of clear PS.
- High-precision design for use with robotic analytical systems
Specificaties
- Inclusief dop:Ja
- Verpakt:50 vials/tray, 20 trays
- Capaciteit:25,00 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
- Materiaal:PS
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.