Microplates, 96-well
96-wells plaat, doorschijnend, 96, +
Catalogus # RATI6018123
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
RATI6018211_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Aant. wells:96
- Steriel:+
- Kleur:doorschijnend
- Omschrijving:96-wells plaat
- Cat. No.:RATI6018123
- Wellprofiel:U-bodem
- Model:Microtestplaten, volume ∼300 μl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.