Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen
Petrischalen
With 2 compartments (25 ml), 94 mm, 15 mm, Steriel, 20/sleeve
Catalog # 391-0558
Supplier:   Greiner Bio-One
Petrischalen
Catalog # 391-0558
Supplier:  Greiner Bio-One
Petrischalen
Petrischalen
With 2 compartments (25 ml), 94 mm, 15 mm, Steriel, 20/sleeve
Price
210,00 €
Log in for availability
1 * 480 ST
Product Details & Documents
Gemaakt van kristalhelder PS voor optimaal gebruik in microscopische toepassingen. Modellen met en zonder ventilatie.
  • Eenvoudig stapelbaar
  • Zware constructie voor een goede thermische bestendigheid bij het werken met warme agar
  • Met ventilatieopeningen voor een betere gasuitwisseling, of zonder voor lange incubatietijden
Documents
Specifications
  • Ø:
    94 mm
  • Verpakt:
    20/sleeve
  • Steriliteit:
    Steriel
  • Uitvoering:
    With 2 compartments (25 ml)
  • Hoogte:
    15 mm
  • Seq:
    14