Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, powder
Funnels, powder
100 mm, 35 mm, 15 mm
Catalogus # KAVA632413102100
Leverancier:   Kavalier
Funnels, powder
Catalogus # KAVA632413102100
Leverancier:  Kavalier
Funnels, powder
Funnels, powder
100 mm, 35 mm, 15 mm
Price
44,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
These funnels with short stem and bevelled edges are suitable for transferring powdery materials.
Ordering information: Ø = internal stem diameter.
Specificaties
  • Ø:
    15 mm
  • Trechter uitw. Ø:
    100 mm
  • Lengte steel:
    35 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.