Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsternemer, StickProof
Monsternemer, StickProof
Monsternemer, 1100 mm, 25 mm, ≤50 ml
Catalogus # 300-0117
Leverancier:   BURKLE
Monsternemer, StickProof
Catalogus # 300-0117
Leverancier:  BURKLE
Monsternemer, StickProof
Monsternemer, StickProof
Monsternemer, 1100 mm, 25 mm, ≤50 ml
Price
892,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij stalen sampler voor poeders. De conische inlaat zorgt voor het verzamelen van verschillende monsterafmetingen, tot ongeveer 50 ml. Gemaakt zonder randen, groeven of spleten voor eenvoudige reiniging. Het monster wordt rechtstreeks in de bemonsteringszak verzameld die op zijn plaats wordt gehouden met de meegeleverde klem. StickProof boorgat diameter 25 mm; kamer lengte 120 mm. Bemonsteringszakken: 170×120 mm voor 400 ml.
  • Vooral de dunne punt kan eenvoudig en diep worden ingebracht
  • Elektrolytisch gepolijst oppervlak
  • Variabele monstergrootte tot 50 ml
  • Roestvrij staal V4A (1.4404) / AISI 316 L
Livraison: Compleet met klem en 100 PE-monsterzakjes
Specificaties
  • Ø:
    25 mm
  • Volume:
    ≤50 ml
  • Omschrijving:
    Monsternemer
  • Lengte:
    1100 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • 113-5415
    140 ml
    0,05
    80×120 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 13,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Verpakkingszakken met sluiting, 170×120 mm, 400 ml
    Verpakkingszakken met sluiting, 170×120 mm, 400 ml
    113-5414
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 20,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • 113-5413
    6500 ml
    0,05
    300×400 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 54,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • 113-5412
    2500 ml
    0,05
    200×300 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 36,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • 113-5411
    1000 ml
    0,05
    160×220 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 27,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • BURK2348-0009
    4500 ml
    0,05
    250×350 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 47,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • BURK2348-0002
    80 ml
    0,05
    70×100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 11,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • BURK2348-0007
    1500 ml
    0,05
    180×250 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 29,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • BURK2348-0004
    300 ml
    0,05
    100×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 16,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • BURK2348-0001
    100 ml
    0,05
    60×130 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 11,70 €