Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 25 mm, lengte 400 mm
Catalog # 300-0109
Supplier:   BURKLE
Toebehoren
Catalog # 300-0109
Supplier:  BURKLE
Toebehoren
Toebehoren
Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 25 mm, lengte 400 mm
Price
80,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 25 mm, lengte 400 mm
  • Seq:
    1