Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Precision hydrometers, ASTM E100-10
319 H-82, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,0005 g/ml, 330 mm
Catalogus # SCNL3222159
Leverancier:   Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Catalogus # SCNL3222159
Leverancier:  Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Precision hydrometers, ASTM E100-10
319 H-82, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,0005 g/ml, 330 mm
Price
39,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hydrometers (with or without thermometer) with reference temperature of 15 °C.
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certificeringen: ASTM E100-10
Bestelinformatie: Available with a works or a DAkkS calibration certificate.
Verpakking: Each packed in a square plastic sleeve.
Specificaties
  • Lengte:
    330 mm
  • Seq:
    39
  • Indeling:
    0,0005 g/ml
  • Model:
    319 H-82
  • Meetbereik:
    1,000 - 1,050 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.